Få mere at vide
4-klortoluen, TRC
Artikelnummer. 30365768
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30365768 50 g
1 options
Artikelnummer. 30365768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42187050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
CAS 106-43-4
Molekylær formel C7 H7 Cl
Mængde 50 g
Synonym Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 126.58
Formel vægt 126.0236