Få mere at vide
4-chlortoluen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389727 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16389727 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16389727 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-chlortoluen106-43-41000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 106-43-4, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C7H7Cl
MDL nummer MFCD00000631
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Molekylvægt (g/mol) 126.58
PubChem CID 7810
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34401
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug