Få mere at vide
4-chlorotoluen, 98%
Artikelnummer. 10306460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306460 1 L Glasflaske 1 L
10562161 5 mL Glasflaske 5ml
10229313 25 mL Glasflaske 25ml
10086003 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10306460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150210010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-43-4
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000631
InChI nøgle NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
Smeltepunkt 6,0 °C til 8,0 °C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0700g/mL
Mængde 1 L
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5190 til 1,5210
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.07
Lineær formel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Kogepunkt 162,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, kloroform og ether
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%