Få mere at vide
4-chlorotoluen, 98%
Artikelnummer. 10229313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229313 25 mL Glasflaske 25ml
10562161 5 mL Glasflaske 5ml
10086003 100 mL Glasflaske 100ml
10306460 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150210250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-43-4
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000631
InChI nøgle NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
Smeltepunkt 6.0°C to 8.0°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0700g/mL
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5190 to 1.5210
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.07
Lineær formel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Kogepunkt 162.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Chlorotoluene