Få mere at vide
4-Chlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11499797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499797 100 g 25g
11381657 100 g 100g
11391657 500 g 500g
11301667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11499797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22769.14
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-chlortoluen bruges til fremstilling af modelgas af 4-chlortoulen ved at lede syntetiseret luft ind i flydende 4-chlortoulen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-chlortoluen bruges til fremstilling af modelgas af 4-chlorotoulen ved at lede syntetiseret luft
ind i flydende 4-chlortoulen.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,04 g
/L ved 20oc).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Kemiske identifikatorer
CAS 106-43-4
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000631
InChI nøgle NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
Smeltepunkt 7°C to 9°C
Tæthed 1.069
Kogepunkt 161°C to 163°C
Mængde 100 g
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.52
FN nummer UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminofluorene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine