Få mere at vide
4-klortoluen, 98%
Artikelnummer. 11301667
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301667 1000 g 1kg
11381657 100 g 100g
11391657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04672.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
4-chlortoluen bruges til fremstilling af modelgas af 4-chlortoulen ved at lede syntetiseret luft ind i flydende 4-chlortoulen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-chlortoluen bruges til fremstilling af modelgas af 4-chlorotoulen ved at lede syntetiseret luft
ind i flydende 4-chlortoulen.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,04 g
/L ved 20oc).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-43-4
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000631
InChI nøgle NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC navn 1-chlor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotoluene
Smeltepunkt 7 °C til 9 °C
Tæthed 1.069
Mængde 1000 g
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.52
FN nummer UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Kogepunkt 161 °C til 163 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,04 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%