Få mere at vide
4-chlorothiophenol, 98%
Artikelnummer. 10427370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427370 5 g Glasflaske 5g
10407560 100 g Glasflaske 100g
10327520 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144,616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-54-7
MDL nummer MFCD00004847
InChI nøgle VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC navn 4-chlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothiophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 205 °C til 207 °C
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5ClS
Lineær formel ClC6H4SH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 326
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 144.62
Formel vægt 144.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.