Få mere at vide
4-chlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11420318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420318 100 g 100g
11410318 25 g 25g
11430318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23838.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144,616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-54-7
Molekylær formel C6H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 144.616
MDL nummer MFCD00004847
InChI nøgle VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC navn 4-chlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothiophenol
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 205 °C til 207 °C
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 605971
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 144.62
Procent renhed 97%