missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 59614-95-8 |
| Molekylær formel | C5H3ClO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,(H,7,8) |
| SMIL | C1=C(C(=O)O)SC=C1Cl |
| IUPAC navn | 4-chlorothiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.59 |
| Formel vægt | 161.9542 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?