Få mere at vide
4-chlorothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081852
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
Artikelnummer. 11384739
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12021.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2521-24-6 | C7H6ClNS | 171.64 g/mol
4-Chlorothiobenzamid anvendes som et katalytisk middel og som petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chlorothiobenzamid anvendes som et katalytisk middel
og som petrokemisk additiv.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2521-24-6
Molekylær formel C7H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 171.64
MDL nummer MFCD00040956
InChI nøgle OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2734826
SMIL NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothiobenzamide
Smeltepunkt 123°C to 129°C
Mængde 10 g
Beilstein 606603
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 4-chlorbenzencarbothioamid
Formel vægt 171.65
Procent renhed 97%