Få mere at vide
4-chlorothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 11384739
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384739 10 g 10g
11409882 25 g 25g
11394739 50 g 50g
11419882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11384739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12021.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2521-24-6 | C7H6ClNS | 171,64 g/mol
4-Chlorothiobenzamid anvendes som et katalytisk middel og som petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chlorothiobenzamid anvendes som et katalytisk middel
og som petrokemisk additiv.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2521-24-6
Molekylær formel C7H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 171.64
MDL nummer MFCD00040956
InChI nøgle OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2734826
SMIL NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothiobenzamide
Smeltepunkt 123°C to 129°C
Mængde 10 g
Beilstein 606603
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 4-chlorbenzencarbothioamid
Formel vægt 171.65
Procent renhed 97%