Få mere at vide
4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-58-0 |
| Molekylær formel | C7 D4 H2 Cl N S |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-D4, 4-Chlorobenzene-2,3,5,6-d4-carbothioamide, 4-Chlorobenzothiamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6ClNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H2,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=S)N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenecarbothioamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.6719 |
| Formel vægt | 175.0161 g/mol |
| Vis mere |