Få mere at vide
4-Chlorothioanisole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367711 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367711 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10367711 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 331350050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothioanisole
Navn note 98%
CAS 123-09-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 168°C to 169°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7ClS
Lineær formel ClC6H4SCH3
Brydningsindeks 1.5987 to 1.6007
MDL nummer MFCD00013643
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.22
Synonym 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
InChI nøgle KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC navn 1-chloro-4-methylsulfanylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 158.65
PubChem CID 31243
Formel vægt 158.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid After Melting