Få mere at vide
4-chlorothioanisol, 98%
Artikelnummer. 11498853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498853 5 g 5g
11408863 25 g 25g
11418863 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11025.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-09-1 | C7H7ClS | 158,643 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-09-1
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.643
MDL nummer MFCD00013643
InChI nøgle KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
PubChem CID 31243
IUPAC navn 1-chlor-4-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothioanisole
Tæthed 1.22
Kogepunkt 223 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.6
Mængde 5 g
Beilstein 2041509
Formel vægt 158.65
Procent renhed 98%