Få mere at vide
4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533032
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533032 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10487612 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10367064 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00377DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16269-66-2
Molekylær formel C6H3ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.614
MDL nummer MFCD00122144
InChI nøgle TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
PubChem CID 2735821
IUPAC navn 4-chlorthieno[3,2-d]pyrimidin
SMIL C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.62
Procent renhed 97%