Få mere at vide
4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidin, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10064662
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10064662 1 g 1g
10351735 5 g 5g
10046252 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10064662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK02802DA
Kemiske identifikatorer
CAS 14080-59-2
Molekylær formel C6H3ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.61
MDL nummer MFCD01312373
InChI nøgle NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
IUPAC navn 4-chlorthieno[2,3-d]pyrimidin
SMIL ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Formel vægt 170.62
Procent renhed 97%
Grad Teknisk