Få mere at vide
4-Klortetrahydropyran, TRC
Artikelnummer. 30136488
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136488 500 mg
30133226 100 mg
17901245 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136488 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC433108500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1768-64-5
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
IUPAC navn 4-chloroxan
SMIL ClC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorotetrahydropyran
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Formel vægt 120.0342