missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30362459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362459 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC384050500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid
CAS 22958-99-2
Molekylær formel C8 H7 Cl O4 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2-(4-chlorosulfonylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 234.66
Formel vægt 233.9754
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.