Få mere at vide
4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid |
| CAS | 22958-99-2 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O4 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorosulfonylphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.66 |
| Formel vægt | 233.9754 |