Få mere at vide
4-Chlorosulfonylcinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorosulfonylcinnamic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Formel vægt | 245.9754 |