Få mere at vide
4-(chlorosulfonyl)benzoesyre, 96%
Artikelnummer. 11413577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413577 1 g 1g
11423577 5 g 5g
11433577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17337.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220,623 g/mol
Det er et kemisk reagens, der bruges til at katalysere levende radikalpolymerisationer, til fremstilling af polymerbundet transferhydrogeneringskatalysator1 og 4-(carboxymethylsulfamoyl)-benzoyladenosin. Det bruges også som et reagens ved sulfonering afγ -cyclodextrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et kemisk reagens, der bruges til at katalysere levende radikale polymerisationer, til fremstilling af polymerbundet transferhydrogeneringskatalysator1 og 4-(carboxymethylsulfamoyl)-benzoyladenosin. Det bruges også som et reagens ved sulfonering afγ -cyclodextrin.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10130-89-9
Molekylær formel C7H5ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 220.623
MDL nummer MFCD00007448
InChI nøgle PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
PubChem CID 82385
IUPAC navn 4-chlorsulfonylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Lugt Acrid
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 220.63
Procent renhed 96%