Få mere at vide
4-(Chlorosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chlorosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 91366-64-2 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl F N2 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClFN2O3S/c7-14(11,12)4-2-1-3(8)5-6(4)10-13-9-5/h1-2H |
| SMIL | Fc1ccc(c2nonc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.61 |
| Formel vægt | 235.9459 |