Få mere at vide
4-Klorstyren, TRC
Artikelnummer. 30355312
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30355312 250 g
1 options
Artikelnummer. 30355312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC421890250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorostyrene
CAS 1073-67-2
Molekylær formel C8 H7 Cl
Mængde 250 g
Synonym Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMIL Clc1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 1-klor-4-vinylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.594
Formel vægt 138.0236