Få mere at vide
(+/-)-4-Chlorostyrene oxide, 97+%
Artikelnummer. 11465910
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465910 5 g 5g
11475910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2788-86-5 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
(± )-4-chlorstyrenoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-4-chlorstyrenoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2788-86-5
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.593
MDL nummer MFCD00956179
InChI nøgle IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl oxirane, 4-chlorostyrene oxide, p-chlorostyrene oxide, oxirane, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl oxirane, 2-4-chloro-phenyl-oxirane, +/--4-chlorostyrene oxide, benzene, 1-chloro-4-epoxyethyl, 4-chlorophenyl oxirane, 4-chloro styrene oxide
PubChem CID 197010
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)oxiran
SMIL C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Chlorostyrene oxide
Tæthed 1.283
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.552
Kogepunkt 230°C
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 154.59
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-4-Chlorostyrene oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane