Få mere at vide
4-chlorosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30360424
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30360424 25 g
1 options
Artikelnummer. 30360424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38200525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorosalicylic Acid
CAS 5106-98-9
Molekylær formel C7H5ClO3
Mængde 25 g
Synonym 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
IUPAC navn 4-chloro-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 172.57
Formel vægt 171.9927