Få mere at vide
4-chlorosalicylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorosalicylic Acid |
| CAS | 5106-98-9 |
| Molekylær formel | C7H5ClO3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-hydroxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.57 |
| Formel vægt | 171.9927 |