Få mere at vide
4-Chlorosalicylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW016867
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorosalicylic acid
CAS 5106-98-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H5ClO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (579.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL C1=CC(=CC(=C1C(O)=O)O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 172.56
Formel vægt 172.56
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation