Få mere at vide
4-Chlororesorcinol, TRC
Artikelnummer. 30348928
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30348928 50 g
1 options
Artikelnummer. 30348928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42775550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Molekylær formel C6 H5 Cl O2
Mængde 50 g
Synonym Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-benzenediol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
SMIL Oc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC navn 4-chlorbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 144.56
Formel vægt 143.9978