Få mere at vide
4-Chlororesorcinol, 98%
Artikelnummer. p-7027373
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11471067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24076.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-88-5
Molekylær formel C6H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 144.55
MDL nummer MFCD00002273
InChI nøgle JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC navn 4-chlorbenzen-1,3-diol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlororesorcinol
Smeltepunkt 108°C to 111°C
Kogepunkt 146°C to 148°C (18 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2042864
Formel vægt 144.56
Procent renhed 98%