Få mere at vide
4-chloroquinoline, 99%
Artikelnummer. 10441094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10441094 1 g 1g
10567444 5 g 5g
11956491 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441094 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110050010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-35-8
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.60
MDL nummer MFCD00006773
InChI nøgle KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
IUPAC navn 4-chloroquinoline
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloroquinoline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 32.0°C
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 260.0°C to 261.0°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Beilstein 20,36
Specifik vægtfylde 1.25
Formel vægt 163.61
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.