Få mere at vide
4-Chloroquinoline, 99%
Artikelnummer. 15453248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453248 1 g 1g
15463248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56721.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Delvist opløselig i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-35-8
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.60
MDL nummer MFCD00006773
InChI nøgle KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
IUPAC navn 4-chlorquinolin
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroquinoline
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 260°C to 261°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 1 g
Beilstein 114721
Opløselighedsinformation Partly soluble in water.
Formel vægt 163.6
Procent renhed 99%