Få mere at vide
4-Chloroquinolin-6-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15450746
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450746 250 mg 250mg
15440746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54085.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1201844-73-6 | C15H17BClNO2 | 289,566 g/mol
4-Chloroquinolin-6-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloroquinolin-6-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1201844-73-6
Molekylær formel C15H17BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 289.566
MDL nummer MFCD16987803
InChI nøgle ANPKKHFSNJKOAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 4-chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester, quinoline, 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53363436
IUPAC navn 4-chlor-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinolin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=CN=C3C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.56
Procent renhed 96%