Få mere at vide
4-Chloroquinazolin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17750569 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17750569 1 g
17760569 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17750569 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469400010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Alpha vektor CHLOROQUINAZOLINE
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroquinazoline
CAS 5190-68-1
Smeltepunkt 100°C to 105°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8 H5 Cl N2
MDL nummer 00228682
Mængde 1 g
FN nummer 2811
Molekylvægt (g/mol) 164.59
Procent renhed 0.95
Fysisk form Krystaller eller pulver