Få mere at vide
4-Chloroquinaldine, 99%
Artikelnummer. 15239636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15239636 25 g 25g
15229636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239636 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165550250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4295-06-1
Molekylær formel C10H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.63
InChI nøgle HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77973
IUPAC navn 4-chloro-2-methylquinoline
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroquinaldine
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 269.0°C to 270.0°C
Flammepunkt >112°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Brydningsindeks 1.6224
Mængde 25 g
Beilstein 20,392
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Formel vægt 177.63
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroquinaldine, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.