Få mere at vide
4-Chloropyrocatechol, TRC
Artikelnummer. 30353646
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353646 2.5 g
30366719 1 g
30368695 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3811002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2138-22-9
Molekylær formel C6 H5 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 144.56
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-chloro-, Pyrocatechol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediol, 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorocatechol, 4-Chloropyrocatechol
IUPAC navn 4-chlorobenzene-1,2-diol
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorocatechol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Formel vægt 143.9978