Få mere at vide
4-Chloropyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1121-76-2 |
| Molekylær formel | C5H4NOCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloropyridine Oxide, NSC 5074, TH 285N, 4-Chloropyridine 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H |
| SMIL | [O-][n+]1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.54 |
| Formel vægt | 128.9981 |