Få mere at vide
4-kloropyridin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366885
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30366885 10 g
1 options
Artikelnummer. 30366885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38044010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Molekylær formel C5H5Cl2N
Mængde 10 g
Synonym 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMIL Cl.Clc1ccncc1
IUPAC navn 4-kloropyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 150.01