Få mere at vide
4-kloropyridinhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11469160
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469160 5 g 5g
11479160 25 g 25g
11489160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15628.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150,00 g/mol
Det anvendes som en katalysator i syntesen af fluorazonderivater ved one-pot pyrrolering/cyklisering af anthranilsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som en katalysator i syntesen af fluorazonderivater
ved one-pot pyrrolering/cyklisering af anthranilsyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7379-35-3
Molekylær formel C5H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 150.00
MDL nummer MFCD00012829
InChI nøgle XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC navn 4-chlorpyridin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloropyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼210 °C (sublimering)
pH 2
Flammepunkt 198 °C (388 °F)
Lugt Svag
Mængde 5 g
Beilstein 3684904
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 150.01
Procent renhed ≥98%