Få mere at vide
4-Kloropyridinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10530011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530011 100 g Plastflaske 100g
10336220 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7379-35-3
Molekylær formel C5H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 150.00
MDL nummer MFCD00012829
InChI nøgle XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC navn 4-chlorpyridin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloropyridine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210,0 °C
Farve Beige-gul til hvid
Flammepunkt 198 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C5H4N)Cl
Mængde 100 g
Beilstein 20, 231
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 150.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver