Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloropyridine hydrochloride |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 210,0 °C |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Flammepunkt | 198 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |