Få mere at vide
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15274348 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15274348 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15274348 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454430010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS 5470-22-4
Smeltepunkt 180.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H4ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
InChI nøgle NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 4-chloropyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 157.56
PubChem CID 230890
Formel vægt 157.56
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.