missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloropyridine-2-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30350857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350857 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38147510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloropyridine-2-carboxamide
CAS 99586-65-9
Molekylær formel C6H5ClN2O
Mængde 10 g
Synonym 4-Chloro-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloropicolinamide, NSC 191958, 4-Chloro-pyridine-2-carboxylic Acid Amide
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
SMIL NC(=O)c1cc(Cl)ccn1
IUPAC navn 4-chloropyridine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Formel vægt 156.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.