missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloropyridine-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloropyridine-2-carboxamide |
| CAS | 99586-65-9 |
| Molekylær formel | C6H5ClN2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloropicolinamide, NSC 191958, 4-Chloro-pyridine-2-carboxylic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-chloropyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vægt | 156.009 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?