Få mere at vide
4'-Chloropropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloropropiophenone |
| CAS | 6285-05-8 |
| Molekylær formel | C9H9ClO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4'-Chloro-propiophenone, 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4-Chloropropiophenone, Ethyl p-chlorophenyl ketone, NSC 5600, p-Chloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vægt | 168.0342 |