Få mere at vide
4-Klorfenylurinstof, TRC
Artikelnummer. 30356359
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30356359 10 g
1 options
Artikelnummer. 30356359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38020510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Molekylær formel C7 H7 Cl N2 O
Mængde 10 g
Synonym Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMIL NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn (4-klorfenyl)urinstof
Molekylvægt (g/mol) 170.6
Formel vægt 170.0247