Få mere at vide
(4-Klorfenylthio)eddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11392586
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392586 10 g 10g
11302596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08583.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 3405-88-7 | C8H7ClO2S | 202,652 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3405-88-7
Molekylær formel C8H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 202.652
MDL nummer MFCD00021762
InChI nøgle YPKLXLYGMAWXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylthio acetic acid, 2-4-chlorophenyl thio acetic acid, 4-chlorophenyl thio acetic acid, p-chlorophenylmercaptoacetic acid, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-p-chlorophenylthio acetic acid, p-chlorophenylthioacetic acid, 4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl thio, acetic acid, 4-chlorophenyl thio
PubChem CID 55471
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)sulfanyleddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1SCC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenylthio)acetic acid
Smeltepunkt 104 °C til 107 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1871569
Formel vægt 202.66
Procent renhed 98%