Få mere at vide
4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenylmagnesium bromide |
| Farve | Black-Brown to Gray |
| Navn note | 1M Solution in Diethyl Ether |
| CAS min % | 22.85, 69.54 |
| CAS Max % | 30.46, 77.15 |
| Lineær formel | Cl(C6H4)MgBr |
| Koncentration | 0.9 to 1.2M |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Formel vægt | 215.76 |
| Emballage | AcroSeal Glass Bottle in Tin Can |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.