missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorophenylcyanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenylcyanamide |
| CAS | 13463-94-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-3-7(4-2-6)10-5-9/h1-4,10H |
| SMIL | Clc1ccc(NC#N)cc1 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)cyanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vægt | 152.0141 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?