Få mere at vide
4-chlorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10683362 1 g Glasflaske 1g
10183251 5 g Glasflaske 5g
10636194 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-18-1
Molekylær formel C6H6BClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.37
MDL nummer MFCD00039137
InChI nøgle CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC navn (4-chlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylboronic acid
Smeltepunkt 259.0°C to 262.0°C
CAS min % 96.0
Farve Hvid til beige
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Lineær formel ClC6H4B(OH)2
Opløselighedsinformation Solubility in water:+/- 2.5% in water
Formel vægt 156.38
Procent renhed 97%