Få mere at vide
4-Klorfenylacylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenylacylbromide |
| CAS | 536-38-9 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br Cl O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.49 |
| Formel vægt | 231.9291 |